Learn More
2-metilnicotinato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Methylnicotinate |
| CAS | 65719-09-7 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-Methylnicotinic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-7(8(10)11-2)4-3-5-9-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccnc1C |
| Nombre IUPAC | 2-metilpiridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |