CAS RN 64954-34-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
2-metilfurano-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-metilfurano D3 (metil D3) 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
3
2-metilfurano-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.