Learn More
2-metilfurano D3 (metil D3) 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314458 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314458 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15086069ME100
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Methylfuran-methyl-d3
CAS 64954-34-3
Disolvente o matriz Methanol
Fórmula molecular C5 2H3 H3 O
Cantidad 1 mL
Sinónimo 2-(Methyl-d3)furan, Furan, 2-(methyl-d3)-
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1occc1
Nombre IUPAC 2-(trideuteriometil)furano
Peso molecular (g/mol) 85.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0607 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.