Learn More
2-metilfurano-d3, TRC
Código de producto. 30465621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30465621 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30465621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30544125MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylfuran-methyl-d3
CAS 64954-34-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 2H3 H3 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-(Methyl-d3)furan, Furan','2-(methyl-d3)-, 2-Methylfuran D3 (Methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1occc1
Nombre IUPAC 2-(trideuteriometil)furano
Peso molecular (g/mol) 85.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0607
Porcentaje de pureza >95