Learn More
2-Metilfurán-d3 (1,0 mg/mL en Metanol) (>90%), TRC
Código de producto. 30405902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30405902 1 mL
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT19031X1ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylfuran-methyl-d3
CAS 64954-34-3
Fórmula molecular C5 2H3 H3 O
Cantidad 1 mL
Sinónimo 2-(Methyl-d3)furan, Furan, 2-(methyl-d3)-, 2-Methylfuran D3 (Methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1occc1
Nombre IUPAC 2-(trideuteriometil)furano
Peso molecular (g/mol) 85.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0607
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methylfuran-methyl-d3 1.0 mg/mL