accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONCl

CAS RN 6313-54-8

IUPAC Nombre: 2-chloropyridine-4-carboxylic acid
Sinónimos: 2-chloropyridine-4-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 157.55
Fórmula molecular: C6H4ClNO2
InChi Key: QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)