Learn More
Ácido 2-cloroisonicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroisonicotinic Acid |
| CAS | 6313-54-8 |
| Fórmula molecular | C6H4ClNO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic Acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic Acid, 6-Chloroisonicotinic Acid, NSC 40139 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccnc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-cloropiridina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 157.55 |