Learn More
Ácido 2-cloroisonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264584 25 g Frasco de vidrio 25 g
10254584 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10264584 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397790250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6313-54-8 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6313-54-8
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.55
Número MDL MFCD00191402
Clave InChI QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroisonicotinic acid, 2-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-isonicotinic acid, 2-chloro isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinyl carboxylic acid, 2-chlorisonicotins, pubchem2598, 2-chloroisonicotinic acid,, 4-carboxy-2-chloropyridine
PubChem CID 236985
Nombre IUPAC ácido 2-cloropiridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroisonicotinic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 223°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroisonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.