Learn More
Ácido 2-cloroisonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10476482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10476482 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10476482 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06649EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroisonicotinic acid
CAS 6313-54-8
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Número MDL MFCD00191402
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-chloroisonicotinic acid, 2-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-isonicotinic acid, 2-chloro isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinyl carboxylic acid, 2-chlorisonicotins, pubchem2598, 2-chloroisonicotinic acid,, 4-carboxy-2-chloropyridine
Clave InChI QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
Nombre IUPAC ácido 2-cloropiridina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 157.55
PubChem CID 236985
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 97%