Learn More
Ácido 2-cloropiridin-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368756 5 g 5 g
11358756 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19449.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6313-54-8 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6313-54-8
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.55
Número MDL MFCD00191402
Clave InChI QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroisonicotinic acid, 2-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-isonicotinic acid, 2-chloro isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinyl carboxylic acid, 2-chlorisonicotins, pubchem2598, 2-chloroisonicotinic acid,, 4-carboxy-2-chloropyridine
PubChem CID 236985
Nombre IUPAC ácido 2-cloropiridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 230°C to 232°C
Cantidad 5 g
Beilstein 115861
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 98%