accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSNClClN

CAS RN 6299-25-8

IUPAC Nombre: 4,6-dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
Sinónimos: 4,6-dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
Peso molecular (g/mol): 195.06
Fórmula molecular: C5H4Cl2N2S
InChi Key: FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
Cantidad 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)