Learn More
4,6-Dicloro-2-(metiltio)pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449387 5 g 5 g
11459387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21416.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6299-25-8 | Molecular Formula: C5H4Cl2N2S | Molecular Weight: 195.061 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6299-25-8
Fórmula molecular C5H4Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 195.061
Número MDL MFCD00006086
Clave InChI FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
PubChem CID 80531
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-metilsulfanilpirimidina
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 135°C to 136°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 127664
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.07
Porcentaje de pureza 98%