Learn More
4,6-Dicloro-2-(metiltio)pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10665792 5 g Frasco de vidrio 5 g
10791355 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10665792 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163030050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6299-25-8 | C5H4Cl2N2S | 195.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6299-25-8
Fórmula molecular C5H4Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 195.07
Número MDL MFCD00006086
Clave InChI FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
PubChem CID 80531
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-metilsulfanilpirimidina
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 42.0°C
Color Naranja o blanco a amarillo
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 371
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.