Learn More
4,6-Dicloro-2-(metiltio)pirimidina, TRC
Código de producto. 30384174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384174 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30384174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4355805G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 6299-25-8
Fórmula molecular C5 H4 Cl2 N2 S
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Methylthio-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine, NSC 44560
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
SMILES CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-metilsulfanilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 195.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9472