Learn More
4,6-Dicloro-2-(metiltio)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine |
| CAS | 6299-25-8 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl2 N2 S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Methylthio-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine, NSC 44560 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3 |
| SMILES | CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-2-metilsulfanilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 195.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9472 |