CAS RN 61299-42-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Dehydro Loperamide, TRC
CAS: 61299-42-1 Fórmula molecular: C29 H31 Cl N2 O Peso molecular (g/mol): 459.02 Sinónimo: 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide,Loperamide Hydrochloride Imp. H (EP),Anhydroloperamide,Dehydro Loperamide Nombre IUPAC: 4-[4-(4-clorofenilo)-3,6-dihidro-2H-piridina-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida SMILES: CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(=CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
2
4-[4-(4-clorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.