Learn More
4-[4-(4-clorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida, Mikromol™
Descripción
4-[4-(4-clorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| CAS | 61299-42-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H31 Cl N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Loperamide Hydrochloride Imp. H (EP), Loperamide Imp. H (EP), 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Loperamide Hydrochloride Impurity H, Loperamide Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31ClN2O/c1-31(2)28(33)29(25-9-5-3-6-10-25,26-11-7-4-8-12-26)19-22-32-20-17-24(18-21-32)23-13-15-27(30)16-14-23/h3-17H,18-22H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(=CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-clorofenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida |
| Mostrar más |