Learn More
Dehydro Loperamide, TRC
Código de producto. 30137686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137686 100 mg 100 miligramos
30133954 5 mg 5 miligramos
30004308 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229695100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61299-42-1
Fórmula molecular C29 H31 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 459.02
Sinónimo 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Loperamide Hydrochloride Imp. H (EP), Anhydroloperamide, Dehydro Loperamide
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenilo)-3,6-dihidro-2H-piridina-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida
SMILES CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(=CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31ClN2O/c1-31(2)28(33)29(25-9-5-3-6-10-25,26-11-7-4-8-12-26)19-22-32-20-17-24(18-21-32)23-13-15-27(30)16-14-23/h3-17H,18-22H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.2125