accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClCl

CAS RN 608-93-5

IUPAC Nombre: 1,2,3,4,5-pentachlorobenzene
Sinónimos: pentachlorobenzene QCB pentachloro-benzene C6hcl5 benzene, pentachloro- pentachlorbenzol rcra waste number U183
Peso molecular (g/mol): 250.32
Fórmula molecular: C6HCl5
InChi Key: CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (4)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)