Learn More
Pentaclorobenceno 100 μg/ml en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326961 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326961 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15960000IO100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachlorobenzene
CAS 608-93-5
Nombres de analitos o componentes Pentachlorobenzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H Cl5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, Benzene, pentachloro- (6CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzene, NSC 1857, PCB, Pentachlorobenzene, QCB
Fórmula InChI InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
SMILES Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentaclorobenceno
Solvent or Matrix Isooctane
Peso molecular (g/mol) 250.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.8521 g/mol