Learn More
1,2,3,4,5-pentaclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentachlorobenzene |
| CAS | 608-93-5 |
| Fórmula molecular | C6 H Cl5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, Benzene','pentachloro- (6CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzene, NSC 1857, PCB, Pentachlorobenzene, QCB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentaclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 250.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.8521 |