accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHNH2N

CAS RN 608-07-1

IUPAC Nombre: 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine
Sinónimos: 5 methoxytryptamine 5MOT mexamine O-methylserotonin 5-MeOT
Peso molecular (g/mol): 190.25
Fórmula molecular: C11H14N2O
InChi Key: JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2NC=C(CCN)C2=C1
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados