Learn More
5-metoxitriptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxytryptamine |
| CAS | 608-07-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine, 5-Methoxytryptamine, Melatonin Related Compound A (USP), 1H-Indole-3-ethanamine','5-methoxy- (9CI','ACI), 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanamine (ACI), Indole','3-(2-aminoethyl)-5-methoxy- (6CI','8CI), 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine, 2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamine, 2-[5-(Methyloxy)-1H-indol-3-yl]ethanamine, 3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole, 5-MeOT, 5-MOT, [2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]amine, Deacetylmelatonin, MeSH ID: D008735, Methoxytryptamine, NSC 56422 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Mostrar más |