Learn More
5-metoxitriptamina, TRC
Código de producto. 30481754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30481754 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2716951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Methoxytryptamine
CAS 608-07-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 H14 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine, 5-Methoxytryptamine, Melatonin Related Compound A (USP), 1H-Indole-3-ethanamine','5-methoxy- (9CI','ACI), 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanamine (ACI), Indole','3-(2-aminoethyl)-5-methoxy- (6CI','8CI), 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine, 2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamine, 2-[5-(Methyloxy)-1H-indol-3-yl]ethanamine, 3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole, 5-MeOT, 5-MOT, [2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]amine, Deacetylmelatonin, MeSH ID: D008735, Methoxytryptamine, NSC 56422
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
SMILES COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
Nombre IUPAC 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina
Peso molecular (g/mol) 190.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1106
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.