Learn More
2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina (5-metoxitriptamina), Mikromol™
Descripción
2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina (5-metoxitriptamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxytryptamine |
| CAS | 608-07-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methoxytryptamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine, 5-Methoxytryptamine, Melatonin Related Compound A (USP), Melatonin Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina |
| Mostrar más |