accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NN(E/Z)

CAS RN 60-09-3

IUPAC Nombre: 4-(2-phenyldiazen-1-yl)aniline
Sinónimos: 4-aminoazobenzene
Peso molecular (g/mol): 197.24
Fórmula molecular: C12H11N3
InChi Key: QPQKUYVSJWQSDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados