Learn More
4-aminoazobenceno, TRC
Código de producto. 30322280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30322280 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30322280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5801101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoazobenzene
CAS 60-09-3
Fórmula molecular C12 H11 N3
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenamine, 4-(2-phenyldiazenyl)-, Benzenamine, 4-(phenylazo)- (9CI), C.I. Solvent Yellow 1 (7CI,8CI), 4-(2-Phenyldiazenyl)benzenamine, 4-(Phenylazo)aniline, 4-(Phenylazo)benzenamine, 4-(Phenyldiazenyl)aniline, 4-Aminoazobenzene, 4-Aminoazobenzol, Aniline yellow, Brasilazina Oil Yellow G, C.I. 11000, Cellitazol R, Ceres Yellow R, Fast Spirit Yellow, Fat Yellow AAB, NSC 2032, Oil Soluble Aniline Yellow, Oil Yellow AAB, Oil Yellow AB, Oil Yellow AN, Oil Yellow B, Organol Yellow 2A, Solvent Yellow 1, Solvent yellow, Somalia Yellow 2G, Sudan Yellow R, p-(Phenylazo)aniline, p-Aminoazobenzene, p-Aminoazobenzol, p-Aminodiphenylimide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3/c13-10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 4-[(E)-fenildiazenil]anilina
Peso molecular (g/mol) 197.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0953