Learn More
4-aminoazobenceno, TRC
Código de producto. 30321948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30321948 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30321948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA580110500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoazobenzene
CAS 60-09-3
Fórmula molecular C12 H11 N3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzenamine, 4-(2-phenyldiazenyl)-, Benzenamine, 4-(phenylazo)- (9CI), C.I. Solvent Yellow 1 (7CI,8CI), 4-(2-Phenyldiazenyl)benzenamine, 4-(Phenylazo)aniline, 4-(Phenylazo)benzenamine, 4-(Phenyldiazenyl)aniline, 4-Aminoazobenzene, 4-Aminoazobenzol, Aniline yellow, Brasilazina Oil Yellow G, C.I. 11000, Cellitazol R, Ceres Yellow R, Fast Spirit Yellow, Fat Yellow AAB, NSC 2032, Oil Soluble Aniline Yellow, Oil Yellow AAB, Oil Yellow AB, Oil Yellow AN, Oil Yellow B, Organol Yellow 2A, Solvent Yellow 1, Solvent yellow, Somalia Yellow 2G, Sudan Yellow R, p-(Phenylazo)aniline, p-Aminoazobenzene, p-Aminoazobenzol, p-Aminodiphenylimide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3/c13-10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 4-[(E)-fenildiazenil]anilina
Peso molecular (g/mol) 197.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0953