accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SCH3NOONCH3SNCH3OONCH3SCH3(E)(E)

CAS RN 59669-26-0

IUPAC Nombre: (E)-[1-(methylsulfanyl)ethylidene]amino N-methyl-N-{[(3E)-3-methyl-6-oxo-5-oxa-2-thia-4,7-diazaoct-3-en-7-yl]sulfanyl}carbamate
Sinónimos: thiodicarb
Peso molecular (g/mol): 354.46
Fórmula molecular: C10H18N4O4S3
InChi Key: XDOTVMNBCQVZKG-MKICQXMISA-N
SMILES: CS\C(C)=N\OC(=O)N(C)SN(C)C(=O)O\N=C(/C)SC
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)