Learn More
Tiodicarb, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiodicarb |
| CAS | 59669-26-0 |
| Fórmula molecular | C10 H18 N4 O4 S3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,4,8-Trimethyl-5-oxo-6-oxa-3,9-dithia-2,4,7-triazadec-7-enoic Acid [1-(Methylthio)ethylidene]azanyl Ester, Ethanimidothioic acid','N,N'-[thiobis[(methylimino)carbonyloxy]]bis-','dimethyl ester (9CI), Bismethomyl thioether, CGA 45156, Dicarbasulf, Larvin, Lepicron, Liushuanwei, Semevin, Thiodicarb, UC 51762 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N4O4S3/c1-7(19-5)11-17-9(15)13(3)21-14(4)10(16)18-12-8(2)20-6/h1-6H3/b11-7+,12-8+ |
| SMILES | CS\C(=N\OC(=O)N(C)SN(C)C(=O)O\N=C(/C)\SC)\C |
| Nombre IUPAC | (1E)-N-[metil-[metil-[(E)-1-metilsulfaniletildenamino]oxicarbonilamino]sulfanilcarbamoíl]oxietanimidotioato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 354.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.049 |