Learn More
Thiodicarb in Ethyl Acetate 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12990184 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12990184 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12990184 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P854080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodicarb
Envase Ampolla
CAS 59669-26-0
Forma física Líquido
Fórmula molecular C10H18N4O4S3
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI XDOTVMNBCQVZKG-MKICQXMISA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC(=NOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)ON=C(C)SC)SC
Nombre IUPAC (1E)-N-[metil-[metil-[(E)-1-metilsulfaniletildenamino]oxicarbonilamino]sulfanilcarbamoíl]oxietanimidotioato de metilo
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Peso molecular (g/mol) 354.458
PubChem CID 9601227
Cantidad 10 mL