Learn More
Thiodicarb in Ethyl Acetate 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12900194 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12900194 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12900194 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P854090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodicarb
Envase Ampolla
CAS 59669-26-0
Forma física Líquido
Fórmula molecular C10H18N4O4S3
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI XDOTVMNBCQVZKG-MKICQXMISA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC(=NOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)ON=C(C)SC)SC
Nombre IUPAC (1E)-N-[metil-[metil-[(E)-1-metilsulfaniletildenamino]oxicarbonilamino]sulfanilcarbamoíl]oxietanimidotioato de metilo
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Peso molecular (g/mol) 354.458
PubChem CID 9601227
Cantidad 1 mL