accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5746-86-1

IUPAC Nombre: 3-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
Sinónimos: (+-)-nornicotine (R,S)-nornicotine (+-)-1'-demethyl-nicotine nornicotin (+-)-1'-demethylnicotine nicotine, 1'-demethyl-, (S)- dl-norcitine
Peso molecular (g/mol): 148.21
Fórmula molecular: C9H12N2
InChi Key: MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C1CNC(C1)C1=CC=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)