Learn More
(R,S)-nornicotina, TRC
Código de producto. 30421821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30421821 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30421821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN75700025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Nornicotine
CAS 5746-86-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H12 N2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Nornicotine, Pyridine','3-(2-pyrrolidinyl)-, Nicotine','1'-demethyl-','(±)- (8CI), Pyridine','3-(2-pyrrolidinyl)-','(±)-, (RS)-Nornicotine, (±)-1'-Demethylnicotine, (±)-Nornicotine, 2-(3-Pyridinyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-Nornicotine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
SMILES C1CNC(C1)c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-pirrolidin-2-ilpiridina
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1
Porcentaje de pureza >95