Learn More
DL-Nornicotina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363006 50 mg 50 miligramos
11353006 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10809.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5746-86-1 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
DL-Nornicotine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-nornicotina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo y agua (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco, a temperaturas Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °- C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5746-86-1
Fórmula molecular C9H12N2
Peso molecular (g/mol) 148.209
Número MDL MFCD00016913
Clave InChI MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-2-yl pyridine, nornicotine, 3-2-pyrrolidinyl pyridine, r,s-nornicotine, +--nornicotine, 2-3-pyridyl pyrrolidine, 3-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--1'-demethylnicotine, +/--nornicotine, dl-nornicotine
PubChem CID 412
Nombre IUPAC 3-pirrolidin-2-ilpiridina
SMILES C1CC(NC1)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Nornicotine
Densidad 1.074
Punto de ebullición 107°C to 108°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.549
Cantidad 50 mg
Número UN UN2810
Beilstein 81968
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6712
Información de solubilidad Soluble in acetone,chloroform and water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 98%