Learn More
(R,S)-nornicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Nornicotine |
| CAS | 5746-86-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Nornicotine, Pyridine','3-(2-pyrrolidinyl)-, Nicotine','1'-demethyl-','(±)- (8CI), Pyridine','3-(2-pyrrolidinyl)-','(±)-, (RS)-Nornicotine, (±)-1'-Demethylnicotine, (±)-Nornicotine, 2-(3-Pyridinyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-Nornicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2 |
| SMILES | C1CNC(C1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-pirrolidin-2-ilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Mostrar más |