Learn More
(R,S)-nornicotina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Nornicotine |
| CAS | 5746-86-1 |
| Nombres de analitos o componentes | DL-Nornicotine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Nornicotine, Pyridine, 3-(2-pyrrolidinyl)-, (RS)-Nornicotine, (R,S)-Nornicotine, 2-(3-Pyridinyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-Nornicotine, Nicotine Imp. F (EP), Nicotine USP Related Compound F, Nicotine USP RC F, Nicotine, 1'-demethyl-, (+/-)- (8CI), Pyridine, 3-(2-pyrrolidinyl)-, (+/-)-, (+/-)-1'-Demethylnicotine, (+/-)-Nornicotine, Nicotine Related Compound F, Nicotine Impurity F as Racemate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2 |
| SMILES | C1CNC(C1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-pirrolidin-2-ilpiridina |
| Mostrar más |