accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOHNONHOHO

CAS RN 556-33-2

IUPAC Nombre: 2-[2-(2-aminoacetamido)acetamido]acetic acid
Sinónimos: Gly-Gly-Gly GGG triglycine diglycylglycine
Peso molecular (g/mol): 189.17
Fórmula molecular: C6H11N3O4
InChi Key: XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)