Learn More
Ácido 2-[[2-[(2-aminoacetil)amino]acetil]amino]acético (triglicina), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[[2-[(2-aminoacetil)amino]acetil]amino]acético (triglicina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triglycine |
| CAS | 556-33-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Triglycine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H11 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Glycylglycylglycine, Glycine, N-(N-glycylglycyl)- (6CI,8CI), Diglycylglycine, Glycine tripeptide, Glycylglycylglycine, N-(N'-Glycylglycyl)glycine, NSC 46707, Triglycine, Glycine Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13) |
| SMILES | NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[[2-[(2-aminoacetil)amino]acetil]amino]acético |
| Mostrar más |