Learn More
Glicil-Gliclice-Glicina, TRC
Código de producto. 30134806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134806 5 g 5 g
30012363 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7400105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-33-2
Fórmula molecular C6 H11 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 189.17
Sinónimo Glycylglycylglycine, Glycine, N-(N-glycylglycyl)- (6CI,8CI), Diglycylglycine, Glycine tripeptide, Glycylglycylglycine, N-(N'-Glycylglycyl)glycine, NSC 46707, Triglycine
Nombre IUPAC ácido 2-[[2-[(2-aminoacetil)amino]acetil]amino]acético
SMILES NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triglycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.075
Porcentaje de pureza >95%