Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicilglicilglicina, 99 %
Código de producto. 11444844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444844 25 g 25 g
11424844 1 g 1 g
11434844 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444844 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A13778.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-33-2 | C6H11N3O4 | 189.17 g/mol
Glycylglycylglycine is used as a model peptide for studies of physicochemical parameters and molecular associations of small peptides. Triglycine is used as a copper chelator. It also acts as substrate for reproducible serum protein measurements by the biuret reaction1 and for the assay of aminotripeptidases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La glicilgliclicina se utiliza como péptido modelo para el estudio de los parámetros fisicoquímicos y las asociaciones moleculares de los péptidos pequeños. La triglicina se usa como un quelante del cobre. También actúa como sustrato para mediciones reproducibles de proteínas séricas por la reacción de biuret1 y para el ensayo de aminotripeptidasas.
Solubilidad
Soluble en agua (94,6 mg/ml a 20 °C), metanol (50 mg/ml) y ácido acético al 80 % (50 mg/ml).
Notas
Almacenar a -20 °C. Proteger de la humedad. Evitar el calor excesivo y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-33-2
Fórmula molecular C6H11N3O4
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00036223
Clave InChI XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triglycine, glycylglycylglycine, glycyl-glycyl-glycine, diglycylglycine, gly-gly-gly, h-gly-gly-gly-oh, n-n-glycylglycyl glycine, glyglygly, glycine, glycylglycyl, unii-cvk73zdq8b
PubChem CID 11161
ChEBI CHEBI:63961
Nombre IUPAC ácido 2-[[2-[(2-aminoacetil)amino]acetil]amino]acético
SMILES NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycylglycylglycine
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1711130
Índice Merck 14,6579
Información de solubilidad Soluble in water (94.6mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza 99%