accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OPFOOCH3H3C

CAS RN 55-91-4

IUPAC Nombre: bis(propan-2-yl) phosphorofluoridate
Sinónimos: isoflurophate isoflurophate (substance) fluophosphoric acid, diisopropyl ester rcra waste number P043 diflurophate fluoropryl diisopropyl phosphofluoridate floropryl isoflurophate (product) diisopropyl ester fluophosphoric acid
Peso molecular (g/mol): 184.15
Fórmula molecular: C6H14FO3P
InChi Key: MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados