Learn More
Fluorofosfato diisopropílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10316180 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
10316180 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 10316180 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 115230010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl fluorophosphate
CAS 55-91-4
Punto de fusión -82.0°C
Densidad 1.0550g/mL
Punto de ebullición 62.0°C (9.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Ampolla
Fórmula molecular C6H14FO3P
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]2P(O)F
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,5222
Gravedad específica 1.055
Sinónimo isoflurophate, diisopropyl fluorophosphate, diisopropylfluorophosphate, fluostigmine, isofluorphate, neoglaucit, diflupyl, dyflos, isoflurophosphate, diflurophate
Información de solubilidad Solubility in water: 14.5g/L in water (25°C)- decomposes. Other solubilities: soluble in vegetable oils,alcohols and ether,not very soluble in mineral oils
Clave InChI MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)F
Nombre IUPAC 2-[fluoro(propan-2-iloxi)fosforil]oxipropano
Peso molecular (g/mol) 184.15
PubChem CID 5936
ChEBI CHEBI:17941
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropyl fluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.