Learn More
Diisopropil Fluorofosfato, TRC
Código de producto. 30132631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
3 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132631 3 g 3 g
30040488 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4553003G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-91-4
Fórmula molecular C6 H14 F O3 P
Peso molecular (g/mol) 184.15
Sinónimo Phosphorofluoridic acid, bis(1-methylethyl) ester, Phosphorofluoridic acid, diisopropyl ester (8CI), DFF, DFP, DFP (pesticide), Difluorophate, Diflupyl, Diisopropoxyphosphoryl fluoride, Diisopropyl fluorophosphate, Diisopropyl phosphofluoridate, Diisopropyl phosphorofluoridate, Dyflos, Floropryl, Fluorodiisopropyl phosphate, Fluostigmine, Isoflurophate, Isopropyl fluophosphate ((C3H7O)2FPO), Isopropyl phosphorofluoridate ((C3H7O)2FPO), Neoglaucit, O,O-Diisopropyl phosphorofluoridate
Nombre IUPAC 2-[fluoro(propan-2-iloxi)fosforil]oxipropano
SMILES CC(C)OP(=O)(F)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl Fluorophosphate
Cantidad 3 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0665