Learn More
Fluorofosfato de diisopropilo, TRC
Código de producto. 30373281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30373281 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30373281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4553002.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl Fluorophosphate
CAS 55-91-4
Fórmula molecular C6 H14 F O3 P
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Phosphorofluoridic acid, bis(1-methylethyl) ester, Phosphorofluoridic acid, diisopropyl ester (8CI), DFF, DFP, DFP (pesticide), Difluorophate, Diflupyl, Diisopropoxyphosphoryl fluoride, Diisopropyl fluorophosphate, Diisopropyl phosphofluoridate, Diisopropyl phosphorofluoridate, Dyflos, Floropryl, Fluorodiisopropyl phosphate, Fluostigmine, Isoflurophate, Isopropyl fluophosphate ((C3H7O)2FPO), Isopropyl phosphorofluoridate ((C3H7O)2FPO), Neoglaucit, O,O-Diisopropyl phosphorofluoridate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMILES CC(C)OP(=O)(F)OC(C)C
Nombre IUPAC 2-[fluoro(propan-2-iloxi)fosforil]oxipropano
Peso molecular (g/mol) 184.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0665