accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNNH2NHNONHOHOOHONN

CAS RN 54-62-6

IUPAC Nombre: 2-[(4-{[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)formamido]pentanedioic acid
Sinónimos: aminopterin 氨蝶呤钠 aminopterin sodium
Peso molecular (g/mol): 440.42
Fórmula molecular: C19H20N8O5
InChi Key: TVZGACDUOSZQKY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1=NC(N)=C2N=C(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O)C=NC2=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)