Learn More
Aminopterina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17555545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17555545 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17555545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468751000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminopterin
Envase Frasco de vidrio
CAS 54-62-6
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Fórmula molecular C19H20N8O5
Número MDL 00036692
Color Amarillo claro a amarillo/marrón
Punto de fusión 225°C
Índice Merck 13-471
Solubilidad Soluble en DMF y DMSO
Clave InChI TVZGACDUOSZQKY-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=NC(N)=C2N=C(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O)C=NC2=N1
Nombre IUPAC Ácido 2-[(4-{[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil]amino}fenil)formamido]pentanodioico
Peso molecular (g/mol) 440.42