Learn More
Aminopterina, TRC
Código de producto. 18070300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18070300 250 mg 250 miligramos
18012510 100 mg 100 miligramos
18041510 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18070300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA628850250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-62-6
Fórmula molecular C19 H20 N8 O5
Peso molecular (g/mol) 440.41
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, Glutamic acid, N-[p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, L- (8CI), N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroylglutamic acid, APGA, Aminopterin, Aminopterine, NSC 739, Pteramina, (S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, Methotrexate Imp. B (EP), (2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopterdina-6-il)metilamino]benzoilo]amino]ácido pentanedioico
SMILES Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminopterin
Nombres de analitos o componentes Aminopterin
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1557
Porcentaje de pureza >95%