Learn More
Ácido (2S)-2-[[4-[[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil]amino]benzoil]amino]pentanodioico (ácido 4-aminofólico, aminopterina), Mikromol™
Description
Ácido (2S)-2-[[4-[[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil]amino]benzoil]amino]pentanodioico (ácido 4-aminofólico, aminopterina)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Aminopterin |
| CAS | 54-62-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Aminopterin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H20 N8 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, Glutamic acid, N-[p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, L- (8CI), N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroylglutamic acid, APGA, Aminopterin, Aminopterine, NSC 739, Pteramina, (S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, Methotrexate Imp. B (EP), (2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioic Acid, Methotrexate Related Compound B, Methotrexate Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanodioico |
| Show More |