accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)(S)(S)(R)OHOOCH3O(S)CH3(S)HO(S)(R)CH3O

CAS RN 53-36-1

IUPAC Nombre: 2-[(1R,3aS,3bS,5S,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-5,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
Sinónimos: depo-medrol demethyl methylprednisolone acetate D-med 21-acetate depo-medrone methylprednisolone-21-acetate methylprednisolone 21-acetate mepred M-predrol
Peso molecular (g/mol): 416.51
Fórmula molecular: C24H32O6
InChi Key: PLBHSZGDDKCEHR-LFYFAGGJSA-N
SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados